Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dimethylamino-1-neopentylpyridinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D1850-1G
TCIAD1850-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1850-1G
4-Dimethylamino-1-neopentylpyridinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Dimethylamino-1-neopentylpyridinium chloride


Formule: C₁₂H₂₁ClN₂
Numéro MDL: MFCD00060050
Numéro CAS: 109911-77-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité