Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,6-dichlorophényl)acétique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylacetic acid

D1897-25G
TCIAD1897-25GEA 179 EUR InStock
TCIAD1897-25G
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique


Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004320
Numéro CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da195874a351f8738028ce5e0a54596b8712a910&vid=da195874a351f8738028ce5e0a54596b8712a910&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 159.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité