Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-fluorophényl)méthane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Difluorodiphenylmethane

D1925-25G
TCIAD1925-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1925-25G
Bis(4-fluorophényl)méthane ≥99.0% (par GC)
Bis(4-fluorophényl)méthane


Formule: C₁₃H₁₀F₂
MW: 204,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000360
Numéro CAS: 457-68-1
EINECS: 207-274-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af78587c379aebfaf08ea792868b4949386b8401&vid=af78587c379aebfaf08ea792868b4949386b8401&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité