Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dipropylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Phenyldipropylamine

D1941-25ML
TCIAD1941-25MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAD1941-25ML
N,N-Dipropylaniline ≥98.0% (par GC)
N,N-Dipropylaniline


Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Densité: 0,917 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035797
Numéro CAS: 2217-07-4
EINECS: 218-705-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6bc7bb095da0654306e49cb399d8223e71d2cf&vid=ce6bc7bb095da0654306e49cb399d8223e71d2cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité