Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diisopropenylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Diisopropenyl benzene, 1,4-Di(prop-1-en-2-yl)benzene, 1,4-Bis(1-methylvinyl)benzene

D1973-10G
TCIAD1973-10GEA 248 EUR InStock
TCIAD1973-10G
1,4-Diisopropenylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Diisopropenylbenzene


Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043637
Numéro CAS: 1605-18-1
EINECS: 216-515-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité