Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,5-Diiodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentamethylene diiodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

D2110-25G
TCIAD2110-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD2110-25G
1,5-Diiodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,5-Diiodopentane


Formule: C₅H₁₀I₂
MW: 323,94 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 2,195 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001101
Numéro CAS: 628-77-3
EINECS: 211-054-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité