Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diaminopyrene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2167-100MG
TCIAD2167-100MGEA 371 EUR InStock
TCIAD2167-100MG
1,3-Diaminopyrene ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Diaminopyrene


Formule: C₁₆H₁₂N₂
MW: 232,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142518
Numéro CAS: 92821-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.50 to 12.50 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité