Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diamino-6-methoxy-1,3,5-triazine

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine

D2232-5G
TCIAD2232-5GEA 231 EUR InStock
TCIAD2232-5G
2,4-Diamino-6-methoxy-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-methoxy-1,3,5-triazine


Formule: C₄H₇N₅O
MW: 141,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191340
Numéro CAS: 2827-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité