Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulphate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-4-(phenylamino)benzenediazonium Hydrogensulphate

D2285-25G
TCIAD2285-25GEA 66 EUR InStock
TCIAD2285-25G
4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulphate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulphate


Formule: C₁₃H₁₂N₃O
MW: 323,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083004
Numéro CAS: 36305-05-2
EINECS: 252-959-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Coupling titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité