Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dicarboxydiphenyl sulphone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Sulphonyldibenzoic acid, 4,4'-sulphonyldibenzoic acid

D2367-5G
TCIAD2367-5GEA 182 EUR InStock
TCIAD2367-5G
4,4'-Dicarboxydiphenyl sulphone ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Dicarboxydiphenyl sulphone


Formule: C₁₄H₁₀O₆S
MW: 306,29 g/mol
Point de fusion: 370°C
Numéro MDL: MFCD00020375
Numéro CAS: 2449-35-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité