Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D2420-5G
TCIAD2420-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD2420-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate


Formule: C₁₅H₂₃F₃O₄S
Numéro MDL: MFCD00229854
Numéro CAS: 59643-43-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f64396d66c6e0b49ebdc78224a56a2cdcab70&vid=056f64396d66c6e0b49ebdc78224a56a2cdcab70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité