Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Mercapto-4,4-dimethylimidazoline, 4,4-Dimethylethylenethiourea

D2435-10G
TCIAD2435-10GEA 132 EUR InStock
TCIAD2435-10G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione ≥98.0% (par GC)
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione


Formule: C₅H₁₀N₂S
MW: 130,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661072
Numéro CAS: 6086-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité