Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Rink amide linker, FMOC-AM, Fmoc-2,4-dimethoxy-4'-(carboxymethyloxy)-benzhydrylamine, 2-(4-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)(2,4-dimethoxyphenyl)methyl)phenoxy)acetic acid, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]methyl]phenoxyacetic acid

D2672-5G
TCIAD2672-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD2672-5G
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid


Formule: C₃₂H₂₉NO₇
MW: 539,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153509
Numéro CAS: 126828-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b0de78d5ce2423a2342b147e038c06875b781af&vid=1b0de78d5ce2423a2342b147e038c06875b781af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité