Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Diacetoxydecane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,10-Decanediol Diacetate, Decamethylene Diacetate

D2783-25G
TCIAD2783-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2783-25G
1,10-Diacetoxydecane ≥97.0% (par GC)
1,10-Diacetoxydecane


Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093628
Numéro CAS: 26118-61-6
EINECS: 247-471-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité