Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2798-25G
TCIAD2798-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD2798-25G
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle


Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (1013 hPa)
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000659
Numéro CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0896a355558870e0224c6446f0c39b5a2d08ec7d&vid=0896a355558870e0224c6446f0c39b5a2d08ec7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité