Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene

D2802-200MG
TCIAD2802-200MGEA 119 EUR InStock
TCIAD2802-200MG
(S)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
(S)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl


Formule: C₂₂H₁₆Br₂O₂
MW: 472,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038415
Numéro CAS: 75714-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, Chloroform)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité