Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-difluorobenzoylchloride

D2847-5G
TCIAD2847-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD2847-5G
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle ≥95.0% (par GC)
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle


Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 44°C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00009930
Numéro CAS: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1333ce8c94fcd0007fd6f32f1588458f799d8cd&vid=e1333ce8c94fcd0007fd6f32f1588458f799d8cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité