Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2875-5G
TCIAD2875-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD2875-5G
3,5-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,5-Dihydroxybenzamide


Formule: C₇H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00017123
Numéro CAS: 3147-62-4
EINECS: 221-571-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f30c94d93f2a63125d9c77d8d360597ff424259&vid=2f30c94d93f2a63125d9c77d8d360597ff424259&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité