Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,7,9,10,17,18-Hexahydrodibenzo[b,h][1,4,7,10,13]pentaoxacyclopentadecine, Dibenzo-15-crown 5-Ether

D2877-1G
TCIAD2877-1GEA 181 EUR InStock
TCIAD2877-1G
Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥95.0% (par GC)
Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)


Formule: C₁₈H₂₀O₅
MW: 316,35 g/mol
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD00055949
Numéro CAS: 14262-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee70a9e8687ce21745a87563b3b13eba49fd2e89&vid=ee70a9e8687ce21745a87563b3b13eba49fd2e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité