Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol

D2922-5G
TCIAD2922-5GEA 101 EUR InStock
TCIAD2922-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol


Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00800674
Numéro CAS: 30595-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité