Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromopyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Diethylamino)-alpha-(diphenylhydrazono)toluene

D2952-1G
TCIAD2952-1GEA 101 EUR InStock
TCIAD2952-1G
6-Bromopyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6-Bromopyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diamine


Formule: C₂₃H₂₅N₃
MW: 343,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143309
Numéro CAS: 68189-23-1
EINECS: 269-181-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité