Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2959-5G
TCIAD2959-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD2959-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dimethoxypyrimidine


Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 33°C
Numéro MDL: MFCD00955844
Numéro CAS: 5270-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité