Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dibromoanthraquinone ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3181-1G
TCIAD3181-1GEA 222 EUR InStock
TCIAD3181-1G
1,5-Dibromoanthraquinone ≥93.0% (par HPLC)
1,5-Dibromoanthraquinone


Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Point de fusion: 292°C
Numéro CAS: 602-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité