Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dihydro-6-nitroquinoxaline-2,3-dione ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione

D3241-5G
TCIAD3241-5GEA 178 EUR InStock
TCIAD3241-5G
1,4-Dihydro-6-nitroquinoxaline-2,3-dione ≥95.0% (par HPLC)
1,4-Dihydro-6-nitroquinoxaline-2,3-dione


Formule: C₈H₅N₃O₄
MW: 207,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673833
Numéro CAS: 2379-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité