Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-(4-Méthyl-2,2-pentanediyl)diphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-(4-Methylpentane-2,2-diyl)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane

D3267-25G
TCIAD3267-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD3267-25G
4,4'-(4-Méthyl-2,2-pentanediyl)diphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-(4-Méthyl-2,2-pentanediyl)diphénol


Formule: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020176
Numéro CAS: 6807-17-6
EINECS: 401-720-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité