Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyano-3,5-difluorophenol

D3424-5G
TCIAD3424-5GEA 146 EUR InStock
TCIAD3424-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile


Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094499
Numéro CAS: 123843-57-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca5216f501cb0ebb64b259c86b7a03f63088b41&vid=fca5216f501cb0ebb64b259c86b7a03f63088b41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité