Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-(2,6-Dimethylphenyl)-10-methylacridinium perchlorate

Fournisseur: TCI
Attention

D3429-1G
TCIAD3429-1GEA 164 EUR InStock
TCIAD3429-1G
9-(2,6-Dimethylphenyl)-10-methylacridinium perchlorate
9-(2,6-Dimethylphenyl)-10-methylacridinium perchlorate


Formule: C₂₂H₂₀ClNO₄
Numéro CAS: 1276539-32-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité