Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole

D3438-25G
TCIAD3438-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3438-25G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole


Formule: C₈H₆F₂N₂OS
MW: 216,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467504
Numéro CAS: 97963-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité