Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-m-xylene, 3,5-Dimethylphenylboronic Acid Pinacol Ester

D3533-5G
TCIAD3533-5GEA 143 EUR InStock
TCIAD3533-5G
2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₄H₂₁BO₂
MW: 232,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD10000955
Numéro CAS: 325142-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité