Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,2-Dimethyl-1,3-propanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D3617-5G
TCIAD3617-5GEA 681 EUR InStock
TCIAD3617-5G
N,2-Dimethyl-1,3-propanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,2-Dimethyl-1,3-propanediamine


Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Numéro CAS: 1251384-75-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité