Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Difluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoroiodobenzene

D3643-5G
TCIAD3643-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD3643-5G
1,3-Difluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD04039247
Numéro CAS: 13697-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7370ed9a86eb6486a11729e531d423f181655f&vid=cc7370ed9a86eb6486a11729e531d423f181655f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité