Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-mu-chlorobis[2-[(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]dipalladium(II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-μ-chlorobis[2-[(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]dipalladium(II)

D3847-1G
TCIAD3847-1GEA 273 EUR InStock
TCIAD3847-1G
Di-mu-chlorobis[2-[(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]dipalladium(II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Di-mu-chlorobis[2-[(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]dipalladium(II)


Formule: C₁₈H₂₄Cl₂N₂Pd₂
MW: 552,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167386
Numéro CAS: 18987-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Purity (Chelometric back titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité