Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]

D3872-1G
TCIAD3872-1GEA 370 EUR InStock
TCIAD3872-1G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥95.0% (par GC)
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]


Formule: C₂₅H₁₄Br₂
MW: 474,20 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD08704219
Numéro CAS: 67665-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité