Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]selenadiazole

D3944-1G
TCIAD3944-1GEA 244 EUR InStock
TCIAD3944-1G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole ≥98.0% (par GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole


Formule: C₆H₂Br₂N₂Se
MW: 340,86 g/mol
Point de fusion: 287°C
Numéro MDL: MFCD00617479
Numéro CAS: 63224-42-0
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité