Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromo-3-dodécylthiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4031-5G
TCIAD4031-5GEA 175 EUR InStock
TCIAD4031-5G
2,5-Dibromo-3-dodécylthiophène ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-dodécylthiophène


Formule: C₁₆H₂₆Br₂S
MW: 410,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274315
Numéro CAS: 148256-63-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64750f42da4577e8649f90c28719fac4ee1c5a05&vid=64750f42da4577e8649f90c28719fac4ee1c5a05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité