Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

D4142-25G
TCIAD4142-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4142-25G
2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzamide


Formule: C₃₂H₃₉NO₄
MW: 501,67 g/mol
Numéro CAS: 1820618-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité