Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dorzolamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4S,6S)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-dioxide hydrochloride

D4189-200MG
TCIAD4189-200MGEA 135 EUR InStock
TCIAD4189-200MG
Dorzolamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dorzolamide hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄S₃
MW: 360,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00884659
Numéro CAS: 130693-82-2
Merck Index: 14,03426
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=1、MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité