1,3-Dibromo-5-octyl-4H-thiéno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione, 1,3-Dibromo-5-n-octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
D4219-200MG
TCIAD4219-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAD4219-200MG
1,3-Dibromo-5-octyl-4H-thiéno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-octyl-4H-thiéno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
Formule: C₁₄H₁₇Br₂NO₂S
MW: 423,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD18804055
Numéro CAS: 566939-58-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité