Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide

D4319-25G
TCIAD4319-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD4319-25G
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide


Formule: C₁₄H₂₁N₃O
MW: 247,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD06384973
Numéro CAS: 5294-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité