Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride

D4380-5G
TCIAD4380-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD4380-5G
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle


Formule: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075341
Numéro CAS: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité