Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1Z)-3,3'-Diméthyl-5,5'-bis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4407-1G
TCIAD4407-1GEA 103 EUR InStock
TCIAD4407-1G
(1Z)-3,3'-Diméthyl-5,5'-bis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione ≥97.0% (par HPLC)
(1Z)-3,3'-Diméthyl-5,5'-bis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione


Formule: C₂₂H₂₈O₂
MW: 324,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310671
Numéro CAS: 2417-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité