Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dibromo-2,2'-bis(triisopropylsilyl)-5,5'-bithiazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4605-200MG
TCIAD4605-200MGEA 193 EUR InStock
TCIAD4605-200MG
4,4'-Dibromo-2,2'-bis(triisopropylsilyl)-5,5'-bithiazole ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Dibromo-2,2'-bis(triisopropylsilyl)-5,5'-bithiazole


Formule: C₂₄H₄₂Br₂N₂S₂Si₂
Numéro CAS: 1223559-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.10 to 4.60 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité