Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloropyridine-2,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Diamino-6-chloropyridine

D4765-1G
TCIAD4765-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4765-1G
6-Chloropyridine-2,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloropyridine-2,3-diamine


Formule: C₅H₆ClN₃
MW: 143,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209966
Numéro CAS: 40851-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité