Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: HBTM-2.1

D4808-200MG
TCIAD4808-200MGEA 286 EUR InStock
TCIAD4808-200MG
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole


Formule: C₁₉H₂₀N₂S
MW: 308,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD28411847
Numéro CAS: 1203507-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 343.0 to 353.0 deg (C=0.5,CHCL3)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité