Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylformamide-D7

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7

D5233-10ML
TCIAD5233-10MLEA 608 EUR InStock
TCIAD5233-10ML
N,N-Diméthylformamide-D7
N,N-Diméthylformamide-D7


Formule: DCOON(CD₃)₂
MW: 80,04 g/mol
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00003286
Numéro CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
ONU: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf07797322062c7ea62f781a20bf30c30067c71&vid=7bf07797322062c7ea62f781a20bf30c30067c71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.5 atom%D
Water max. 500 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité