Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5301-1G
TCIAD5301-1GEA 114 EUR InStock
TCIAD5301-1G
3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one ≥95.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one


Formule: C₁₃H₆Br₂O
MW: 338,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010790
Numéro CAS: 216312-73-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cabf1a098a36f2074968bd32a7dbf25a6f1f5&vid=316cabf1a098a36f2074968bd32a7dbf25a6f1f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité