Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dierucoyl Phosphatidylcholine, (R)-2,3-Bis(erucoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, DEPC

D5319-250MG
TCIAD5319-250MGEA 179 EUR InStock
TCIAD5319-250MG
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine


Formule: C₅₂H₁₀₀NO₈P
MW: 898,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00674315
Numéro CAS: 51779-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité