Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Dibromo-9-vinyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9-ethenyl-9H-carbazole

D5425-1G
TCIAD5425-1GEA 159 EUR InStock
TCIAD5425-1G
2,7-Dibromo-9-vinyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-vinyl-9H-carbazole


Formule: C₁₄H₉Br₂N
MW: 351,04 g/mol
Numéro CAS: 1438252-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité