N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine ≥98.0% (par HPLC) (contains 5% Hexane at maximum)
Fournisseur: TCI
Attention
D5757-100MG
TCIAD5757-100MGEA 431 EUR InStock
TCIAD5757-100MG
N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine ≥98.0% (par HPLC) (contains 5% Hexane at maximum)
N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine
Formule: C₇₄H₁₃N
MW: 915,93 g/mol
Numéro CAS: 1373934-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Hexane max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité