Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 1-éthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethylpyridin-1-ium bromide

E0171-25G
TCIAE0171-25GEA 44 EUR InStock
TCIAE0171-25G
Bromure de 1-éthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-éthylpyridinium


Formule: C₇H₁₀BrN
MW: 188,07 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Numéro MDL: MFCD00041999
Numéro CAS: 1906-79-2
EINECS: 217-607-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e843390cebf119e8dd72c51de44203a5bc10390a&vid=e843390cebf119e8dd72c51de44203a5bc10390a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité